Orders LinkContactUsLinkComponent
Büchner-tragte, DURAN®
Büchner-tragte, DURAN®
48 mm, 70 ml, 45 mm
  511-0335
Büchner-tragte, DURAN®
  511-0335
Büchner-tragte, DURAN®
Büchner-tragte, DURAN®
48 mm, 70 ml, 45 mm
862,00 kr
1 * 1 Items
DURAN®, borosilikatglas 3.3, klar.
For filter papers or membrane filtration discs.
  • Plade Ø:
    48 mm
  • Kapacitet:
    70 ml
  • Til filter Ø:
    45 mm