Orders LinkContactUsLinkComponent
Analysetragt, DURAN®
Analysetragt, DURAN®
180 mm, 9 mm, 110 mm
Katalog # 221-1713
Leverandør:   DWK Life Sciences
Analysetragt, DURAN®
Katalog # 221-1713
Leverandør:  DWK Life Sciences
Analysetragt, DURAN®
Analysetragt, DURAN®
180 mm, 9 mm, 110 mm
Price
515,00 kr
Log ind for tilgængelighed
1 * 1 Items
Product Details & Documents
DURAN®, borosilikatglas 3.3, klar.
  • Meget god kemisk resistens
  • Høj temperaturresistens
  • Minimal varmeudvidelse giver relativt høj resistens overfor temperaturændringer
Til hurtig filtrering.
Specifikationer
  • Tragt udv. Ø:
    110 mm
  • Stilk udv. Ø:
    9 mm
  • Stilklængde:
    180 mm