Analysetragt, DURAN®
150 mm, 9 mm, 80 mm
Katalog # 221-1712
Leverandør: DWK Life Sciences
Gå til:
Product Details & Documents
DURAN®, borosilikatglas 3.3, klar.
- Meget god kemisk resistens
- Høj temperaturresistens
- Minimal varmeudvidelse giver relativt høj resistens overfor temperaturændringer
Til hurtig filtrering.
Specifikationer
- Tragt udv. Ø:80 mm
- Stilk udv. Ø:9 mm
- Stilklængde:150 mm