Orders LinkContactUsLinkComponent
Urglas, DURAN®
Watch glass, DURAN® borosilicate glass, with fused edges, 50 mm
  216-1112
Urglas, DURAN®
  216-1112
Urglas,  DURAN®
Urglas, DURAN®
Watch glass, DURAN® borosilicate glass, with fused edges, 50 mm
105,00 kr
1 * 1 Items
DURAN®, borosilikatglas 3.3, klar, med sammensmeltede kanter.
  • Meget god kemisk resistens
  • Høj temperaturresistens
  • Minimal varmeudvidelse giver relativt høj resistens overfor temperaturændringer
DIN 12341
 : DIN 12341
  • Ø:
    50 mm
  • Beskrivelse:
    Watch glass, DURAN® borosilicate glass, with fused edges
  • Seq:
    02