Orders LinkContactUsLinkComponent
Vacuum filtering flasks, Büchner, with side arm socket, DURAN®
Vacuum filtering flasks, Büchner, with side arm socket, DURAN®
20000 ml, 535 mm, 290 mm, 70 mm
Katalog # 519-4235
Leverandør:   DWK Life Sciences
Vacuum filtering flasks, Büchner, with side arm socket, DURAN®
Katalog # 519-4235
Leverandør:  DWK Life Sciences
Vacuum filtering flasks, Büchner, with side arm socket, DURAN®
Vacuum filtering flasks, Büchner, with side arm socket, DURAN®
20000 ml, 535 mm, 290 mm, 70 mm
Price
6.410,00 kr
Log ind for tilgængelighed
1 * 1 Items
Product Details & Documents
DURAN®, borosilikatglas 3.3, klar.
  • Op til 2000 ml i Erlenmeyer-form, fra 3000 ml i flaskeform
  • Slebet muffe, som passer til vakuumrør på 15 til 18 mm udv.Ø. (fx 6×5 eller 8×5 mm)
  • Overholder de seneste tyske sikkerhedsbestemmelser
Til vakuumbrug. Filteringskolber med sokkelt har ikke kund gjort arbejdet i laboratoiret nemmere og mere simplet, men også reduceret risikoen for ulykker.
DIN 12476 and ISO 6556 (only Erlenmeyer shape)
Certifications: ISO 6556 (Erlenmeyer-form) DIN 12475 (Flaskeform).
Specifikationer
  • Udv.Ø:
    290 mm
  • Kapacitet:
    20000 ml
  • Højde:
    535 mm
  • Hals indv. Ø:
    70 mm