Vacuum filtering flasks, Büchner, with side arm socket, DURAN®
250 ml, 155 mm, 85 mm, 34 mm
Katalog # 519-4132
Leverandør: DWK Life Sciences
Vacuum filtering flasks, Büchner, with side arm socket, DURAN®
Katalog # 519-4132
Leverandør: DWK Life Sciences
Gå til:
Product Details & Documents
DURAN®, borosilikatglas 3.3, klar.
- Op til 2000 ml i Erlenmeyer-form, fra 3000 ml i flaskeform
- Slebet muffe, som passer til vakuumrør på 15 til 18 mm udv.Ø. (fx 6×5 eller 8×5 mm)
- Overholder de seneste tyske sikkerhedsbestemmelser
Til vakuumbrug. Filteringskolber med sokkelt har ikke kund gjort arbejdet i laboratoiret nemmere og mere simplet, men også reduceret risikoen for ulykker.
DIN 12476 and ISO 6556 (only Erlenmeyer shape)
Certifications: ISO 6556 (Erlenmeyer-form) DIN 12475 (Flaskeform).
Specifikationer
- Udv.Ø:85 mm
- Kapacitet:250 ml
- Højde:155 mm
- Hals indv. Ø:34 mm