Beakers, Philips, DURAN®
500 ml, 142 mm, 86 mm
Katalog # 213-0215
Leverandør: DWK Life Sciences
Gå til:
Product Details & Documents
DURAN®, borosilikatglas, renhed 3.3, klar, med tud.
- Meget god kemisk resistens
- Høj temperaturresistens
- Minimal varmeudvidelse giver relativt høj resistens overfor temperaturændringer
Tykvæggede, med påtrykte gradueringer og mærkningsområde.
Specifikationer
- Udv.Ø:86 mm
- Kapacitet:500 ml
- Højde:142 mm