Orders LinkContactUsLinkComponent
Beakers, Philips, DURAN®
Beakers, Philips, DURAN®
250 ml, 105 mm, 68 mm
Katalog # 213-0214
Leverandør:   DWK Life Sciences
Beakers, Philips, DURAN®
Katalog # 213-0214
Leverandør:  DWK Life Sciences
Beakers, Philips, DURAN®
Beakers, Philips, DURAN®
250 ml, 105 mm, 68 mm
Price
113,00 kr
Log ind for tilgængelighed
1 * 1 Items
Product Details & Documents
DURAN®, borosilikatglas, renhed 3.3, klar, med tud.
  • Meget god kemisk resistens
  • Høj temperaturresistens
  • Minimal varmeudvidelse giver relativt høj resistens overfor temperaturændringer
Tykvæggede, med påtrykte gradueringer og mærkningsområde.
Specifikationer
  • Udv.Ø:
    68 mm
  • Kapacitet:
    250 ml
  • Højde:
    105 mm