Beakers, Philips, DURAN®
150 ml, 87 mm, 59 mm
Katalog # 213-0254
Leverandør: DWK Life Sciences
Gå til:
Product Details & Documents
DURAN®, borosilikatglas, renhed 3.3, klar, med tud.
- Meget god kemisk resistens
- Høj temperaturresistens
- Minimal varmeudvidelse giver relativt høj resistens overfor temperaturændringer
Tykvæggede, med påtrykte gradueringer og mærkningsområde.
Specifikationer
- Udv.Ø:59 mm
- Kapacitet:150 ml
- Højde:87 mm