Ordreindtastning
Denmark
Orders LinkContactUsLinkComponent
 

Bægerglas, høj type, DURAN®

2000 ml, 240 mm, 120 mm
  213-1162
Bægerglas, høj type, DURAN®
  213-1162
Bægerglas, høj type, DURAN®
Bægerglas, høj type, DURAN®

2000 ml, 240 mm, 120 mm

 
267,00 kr
   
1 * 1 Items
 

DURAN®, borosilikatglas 3.3, klar, med tud.

  • Meget god kemisk resistens
  • Høj temperaturresistens
  • Minimal varmeudvidelse giver relativt høj resistens overfor temperaturændringer

Gradueret, så indholdet kan anslås, og med skrivefelt.

Med påtrykt Retrace Code (batch-genkendelse).

ISO 3819.

 
  • Udv.Ø:
    120 mm
  • Kapacitet:
    2000 ml
  • Højde:
    240 mm
  • Seq:
    09