Bægerglas, høj type, DURAN®
800 ml, 175 mm, 90 mm
DURAN®, borosilikatglas 3.3, klar, med tud.
- Meget god kemisk resistens
- Høj temperaturresistens
- Minimal varmeudvidelse giver relativt høj resistens overfor temperaturændringer
Gradueret, så indholdet kan anslås, og med skrivefelt.
Med påtrykt Retrace Code (batch-genkendelse).
ISO 3819.
- Udv.Ø:90 mm
- Kapacitet:800 ml
- Højde:175 mm
- Seq:07