Orders LinkContactUsLinkComponent
Bægerglas, høj type, DURAN®
Bægerglas, høj type, DURAN®
50 ml, 70 mm, 38 mm
  213-1154
Bægerglas, høj type, DURAN®
  213-1154
Bægerglas, høj type, DURAN®
Bægerglas, høj type, DURAN®
50 ml, 70 mm, 38 mm
54,10 kr
1 * 1 Items
DURAN®, borosilikatglas 3.3, klar, med tud.
  • Meget god kemisk resistens
  • Høj temperaturresistens
  • Minimal varmeudvidelse giver relativt høj resistens overfor temperaturændringer
Gradueret, så indholdet kan anslås, og med skrivefelt.
Med påtrykt Retrace Code (batch-genkendelse).
ISO 3819.
  • Udv.Ø:
    38 mm
  • Kapacitet:
    50 ml
  • Højde:
    70 mm
  • Seq:
    01