Ordreindtastning
Denmark
Orders LinkContactUsLinkComponent
 

Beakers, low form, DURAN®

10000 ml, 350 mm, 217 mm
  213-1115
Beakers, low form, DURAN®
  213-1115
Beakers, low form, DURAN®
Beakers, low form, DURAN®

10000 ml, 350 mm, 217 mm

 
2.200,00 kr
   
1 * 1 Items
 

DURAN®, borosilikatglas, renhed 3.3, klar, med tud.

  • Meget god kemisk resistens
  • Høj temperaturresistens
  • Minimal varmeudvidelse giver relativt høj resistens overfor temperaturændringer

Graduated for approximate reading of contents and labelling area (213-1101, 213-1102 not graduated and without Retrace Code).

Med påtrykt Retrace Code (batch-genkendelse).

ISO 3819 (bortset fra 213-1115).

 
  • Udv.Ø:
    217 mm
  • Kapacitet:
    10000 ml
  • Højde:
    350 mm
  • Seq:
    16