Orders LinkContactUsLinkComponent
Beakers, low form, DURAN®
400 ml, 110 mm, 80 mm
  213-1108
Beakers, low form, DURAN®
  213-1108
Beakers, low form, DURAN®
Beakers, low form, DURAN®
400 ml, 110 mm, 80 mm
69,70 kr
1 * 1 Items
DURAN®, borosilikatglas, renhed 3.3, klar, med tud.
  • Meget god kemisk resistens
  • Høj temperaturresistens
  • Minimal varmeudvidelse giver relativt høj resistens overfor temperaturændringer
Graduated for approximate reading of contents and labelling area (213-1101, 213-1102 not graduated and without Retrace Code).
Med påtrykt Retrace Code (batch-genkendelse).
ISO 3819 (bortset fra 213-1115).
  • Udv.Ø:
    80 mm
  • Kapacitet:
    400 ml
  • Højde:
    110 mm
  • Seq:
    08