Beakers, low form, DURAN®
50 ml, 60 mm, 42 mm
213-1104
DURAN®, borosilikatglas, renhed 3.3, klar, med tud.
- Meget god kemisk resistens
- Høj temperaturresistens
- Minimal varmeudvidelse giver relativt høj resistens overfor temperaturændringer
Graduated for approximate reading of contents and labelling area (213-1101, 213-1102 not graduated and without Retrace Code).
Med påtrykt Retrace Code (batch-genkendelse).
ISO 3819 (bortset fra 213-1115).
- Udv.Ø:42 mm
- Kapacitet:50 ml
- Højde:60 mm
- Seq:04