Orders LinkContactUsLinkComponent
Beakers, low form, DURAN®
Beakers, low form, DURAN®
25 ml, 50 mm, 34 mm
Katalog # 213-1103
Leverandør:   DWK Life Sciences
Beakers, low form, DURAN®
Katalog # 213-1103
Leverandør:  DWK Life Sciences
Beakers, low form, DURAN®
Beakers, low form, DURAN®
25 ml, 50 mm, 34 mm
Price
56,30 kr
Log ind for tilgængelighed
1 * 1 Items
Product Details & Documents
DURAN®, borosilikatglas, renhed 3.3, klar, med tud.
  • Meget god kemisk resistens
  • Høj temperaturresistens
  • Minimal varmeudvidelse giver relativt høj resistens overfor temperaturændringer
Graduated for approximate reading of contents and labelling area (213-1101, 213-1102 not graduated and without Retrace Code).
Med påtrykt Retrace Code (batch-genkendelse).
ISO 3819 (bortset fra 213-1115).
Specifikationer
  • Udv.Ø:
    34 mm
  • Kapacitet:
    25 ml
  • Højde:
    50 mm
  • Seq:
    03