Orders LinkContactUsLinkComponent
ERLENMEYER-CAP låg
ERLENMEYER-CAP låg
blå, 37-39 mm
Katalog # 391-0951
Leverandør:   LUDI
ERLENMEYER-CAP låg
Katalog # 391-0951
Leverandør:  LUDI
ERLENMEYER-CAP låg
ERLENMEYER-CAP låg
blå, 37-39 mm
Price
610,00 kr
Log ind for tilgængelighed
1 * 10 Items
Product Details & Documents
Aluminium, Anodiseret.
  • Fjedre af krom-nikkel
  • Fjedrene klemmer mod kolbens ydervæg
  • Autoklaverbar
Specifikationer
  • Til:
    37-39 mm
  • Farve:
    blå
  • Seq:
    03