Upright microscope, F1115
Achromatic objective (spring), 100×/1,25
Katalog # 632-9062
Leverandør: MOTIC
Gå til:
Product Details & Documents
F1115 er designet til applikationer inden for uddannelse.
- High quality optics with achromatic objectives
- Robust design for students
- Efficient LED energy saving lamp
: Leveres med støvdækken.
Documents
Specifikationer
- Forstørrelse:100×/1,25
- Beskrivelse:Achromatic objective (spring)
- Seq:103
- Cat. No.:632-9062
- Revolver:4 positioner
- Belysning:LED
Accessories
Produktinformation
- Katalog #TilgængelighedPrice
- Plastic carrying case