Orders LinkContactUsLinkComponent
Upright microscope, F1115
Upright microscope, F1115
Achromatic objective (spring), 100×/1,25
Katalog # 632-9062
Leverandør:   MOTIC
Upright microscope, F1115
Katalog # 632-9062
Leverandør:  MOTIC
Upright microscope, F1115
Upright microscope, F1115
Achromatic objective (spring), 100×/1,25
Price
428,00 kr
Log ind for tilgængelighed
1 * 1 Items
Product Details & Documents
F1115 er designet til applikationer inden for uddannelse.
  • High quality optics with achromatic objectives
  • Robust design for students
  • Efficient LED energy saving lamp
 : Leveres med støvdækken.
Specifikationer
  • Forstørrelse:
    100×/1,25
  • Beskrivelse:
    Achromatic objective (spring)
  • Seq:
    103
  • Cat. No.:
    632-9062
  • Revolver:
    4 positioner
  • Belysning:
    LED
Accessories
Produktinformation
  • Katalog #
    Tilgængelighed
    Price
  • Plastic carrying case
    Plastic carrying case
    632-9034
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items - 460,00 kr