Orders LinkContactUsLinkComponent
Halogen bulbs
Halogen bulbs
Wolfram pære, 12 V, 10 W
Katalog # 632-9017
Leverandør:   MOTIC
Halogen bulbs
Katalog # 632-9017
Leverandør:  MOTIC
Halogen bulbs
Halogen bulbs
Wolfram pære, 12 V, 10 W
Price
40,30 kr
Log ind for tilgængelighed
1 * 1 Items
Product Details & Documents
Specifikationer
  • Beskrivelse:
    Wolfram pære
  • Seq:
    07
  • Effekt:
    10 W
  • Spænding:
    12 V