Orders LinkContactUsLinkComponent
Funnel
Funnel
Tragt, 100 ml m. klemme, 100 ml, Rustfrit stål
Katalog # 516-7034
Leverandør:   Sartorius
Funnel
Katalog # 516-7034
Leverandør:  Sartorius
Funnel
Funnel
Tragt, 100 ml m. klemme, 100 ml, Rustfrit stål
Price
2.760,00 kr
Log ind for tilgængelighed
1 * 1 Items
Product Details & Documents
Rustfrit stål, autoklaverbar.
To use with filter holders for colony counting.
Bestillingsoplysninger: Supplied with funnel and clamp (lid and seal must be ordered seperately).
Specifikationer
  • Kapacitet:
    100 ml
  • Beskrivelse:
    Tragt, 100 ml m. klemme
  • Materiale:
    Rustfrit stål
Accessories
Produktinformation
  • Katalog #
    Tilgængelighed
    Price
  • Silikonesegl, til 100 ml låg
    Silikonesegl, til 100 ml låg
    512-3427
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items - 86,90 kr
Produktinformation
  • Katalog #
    Tilgængelighed
    Price
  • Låg til 500 ml tragt
    Låg til 500 ml tragt
    512-3423
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items - 787,00 kr
Produktinformation
  • Katalog #
    Tilgængelighed
    Price
  • Låg til 100 ml tragt
    Låg til 100 ml tragt
    512-3426
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items - 711,00 kr
Produktinformation
  • Katalog #
    Tilgængelighed
    Price
  • Silikonesegl, til 500 ml låg
    Silikonesegl, til 500 ml låg
    512-3425
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items - 175,00 kr