Orders LinkContactUsLinkComponent
Upright microscopes, 18 series
Achromatic objective, 4×/0,10
Katalog # 632-8948
Leverandør:   MOTIC
Upright microscopes, 18 series
Katalog # 632-8948
Leverandør:  MOTIC
Upright microscopes, 18 series
Upright microscopes, 18 series
Achromatic objective, 4×/0,10
Price
170,00 kr
Log ind for tilgængelighed
1 * 1 Items
Product Details & Documents
These upright microscopes are designed for use in education.
  • Efficient LED energy saving lamp
 : Supplied with dust cover and rechargeable batteries for 50 hours of use.
Specifikationer
  • Forstørrelse:
    4×/0,10
  • Beskrivelse:
    Achromatic objective
  • Seq:
    201
  • Cat. No.:
    632-8948
  • Belysning:
    LED
Accessories
Produktinformation
  • Katalog #
    Forstørrelse
    Tilgængelighed
    Price
  • Widefield eyepiece
    Widefield eyepiece
    632-9055
    15× (12 mm)
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items - 234,00 kr
Produktinformation
  • Katalog #
    Forstørrelse
    Tilgængelighed
    Price
  • Huygens eyepiece
    Huygens eyepiece
    632-9053
    5×/14,5
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items - 234,00 kr
Produktinformation
  • Katalog #
    Forstørrelse
    Tilgængelighed
    Price
  • Eyepiece
    Eyepiece
    632-8945
    10×/18
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items - 234,00 kr
Produktinformation
  • Katalog #
    Forstørrelse
    Tilgængelighed
    Price
  • Widefield eyepiece
    Widefield eyepiece
    630-0081
    20×/11
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items - 428,00 kr