Upright microscopes, 18 series
Mikrometer-okular, 100 inddelinger, 10 mm, WF 10×/18, 10×/18
632-8946
: MOTIC
These upright microscopes are designed for use in education.
- Efficient LED energy saving lamp
: Supplied with dust cover and rechargeable batteries for 50 hours of use.
- Forstørrelse:10×/18
- Beskrivelse:Mikrometer-okular, 100 inddelinger, 10 mm, WF 10×/18
- Seq:103
- Cat. No.:632-8946
- Belysning:LED
Accessories
- BeskrivelseForstørrelse
- BeskrivelseForstørrelse
- BeskrivelseForstørrelse
- BeskrivelseForstørrelse