Orders LinkContactUsLinkComponent
Halogen bulbs
Halogenpære (top), 12 V, 10 W
  632-8943
 :   MOTIC
Halogen bulbs
  632-8943
 :  MOTIC
Halogen bulbs
Halogen bulbs
Halogenpære (top), 12 V, 10 W
88,70 kr
1 * 1 Items
  • Beskrivelse:
    Halogenpære (top)
  • Seq:
    03
  • Effekt:
    10 W
  • Spænding:
    12 V