Swabs
Sterile vatpinde (enkelt indpakket), Aluminium/bomuld, 1 mm, 150 mm
Catalog # LPIT112698
Supplier: LP ITALIANA
Jump to:
Product Details & Documents
Sterile and non sterile swabs designed for use in microbiology.
Caution: *Produktet/produkterne på denne side er uden for anvendelsesområdet for EU -direktiv 2019/904
Specifications
- Ø:1 mm
- Beskrivelse:Sterile vatpinde (enkelt indpakket)
- Længde:150 mm
- Skaft/hoved:Aluminium/bomuld