Orders LinkContactUsLinkComponent
Swabs
Swabs
Sterile vatpinde (enkelt indpakket), Plast / rayon, 2,2 mm, 150 mm
Katalog # LPIT112598
Leverandør:   LP ITALIANA
Swabs
Katalog # LPIT112598
Leverandør:  LP ITALIANA
Swabs
Swabs
Sterile vatpinde (enkelt indpakket), Plast / rayon, 2,2 mm, 150 mm
Price
1.730,00 kr
Log ind for tilgængelighed
1 * 1.000 Items
Product Details & Documents
Sterile and non sterile swabs designed for use in microbiology.
 : *Produktet/produkterne på denne side er uden for anvendelsesområdet for EU -direktiv 2019/904
Specifikationer
  • Ø:
    2,2 mm
  • Beskrivelse:
    Sterile vatpinde (enkelt indpakket)
  • Længde:
    150 mm
  • Skaft/hoved:
    Plast / rayon