Swabs
Non sterile swabs, Plast / rayon, 2,2 mm, 150 mm
Katalog # LPIT112591
Leverandør: LP ITALIANA
Gå til:
Product Details & Documents
Sterile and non sterile swabs designed for use in microbiology.
Advarsel: *Produktet/produkterne på denne side er uden for anvendelsesområdet for EU -direktiv 2019/904
Specifikationer
- Ø:2,2 mm
- Beskrivelse:Non sterile swabs
- Længde:150 mm
- Skaft/hoved:Plast / rayon