Engangsørepropper, 1100/1110
Ørepropper 1100, uden snor, orange, U*
111-1021
: 3M
Bløde, glatte, smudsresistente skumørepropper forme sig efter hvert øres unikke form for fremragende hørebeskyttelse.
- Klar orange farve for øget synlighed
- Kan kombineres med høreværn
- Kan leveres med bekvem fastgørelsessnor for nem udtagning og isætning
Den tilspidsede form muliggør en komfortabel pasform til mange forskellige størrelser af øre.
SNR: 37 dB.
EN 352-2
: EN 352-2.
: * One size fits all.
- Farve:orange
- Beskrivelse:Ørepropper 1100, uden snor
- Seq:01
- Størrelse:U*