Vacuum filter holders
85 ml, 47 mm
Katalog # SART16522
Leverandør: Sartorius
Gå til:
Product Details & Documents
These vacuum filter holders feature a glass cylinder, PP base and sealing plug with anodised aluminum closing cap.
- Vacuum operated
Specifikationer
- Til Ø:47 mm
- Kapacitet:85 ml
- Seq:01
Accessories
Produktinformation
- Katalog #TilgængelighedPrice
- Aluminium closing cap
Produktinformation
- Katalog #TilgængelighedPrice
- Closing ring
Produktinformation
- Katalog #TilgængelighedPrice
- Glass cylinder, 130 ml
Produktinformation
- Katalog #TilgængelighedPrice
- Glass cylinder, 85 ml
Produktinformation
- Katalog #TilgængelighedPrice
- Plug
Produktinformation
- Katalog #TilgængelighedPrice
- PP base
Produktinformation
- Katalog #TilgængelighedPrice
- Flat silicone gasket
Produktinformation
- Katalog #TilgængelighedPrice
- Silicone O-ring