Sprøjte filterholdere
25 mm
Katalog # 611-0689
Leverandør: Sartorius
Gå til:
Product Details & Documents
Filterholdere lavet af PC til filtrering af vandige opløsninger, ideelle til brug med peristaltiske pumper eller sprøjter.
Maks. tryk 7 bar
* filter/forfilter
Specifikationer
- Til Ø:25 mm
- Seq:02
- Cat. No.:611-0689
- Miljøcertificering:Renewable Energy Certificate
- Environmentally Preferable:Lav fremstillingspåvirkning
Accessories
Produktinformation
- Katalog #TilgængelighedPrice
- Luer lock connector
Produktinformation
- Katalog #TilgængelighedPrice
- Silicone gasket, 10×14,9 mm
Produktinformation
- Katalog #TilgængelighedPrice
- Flat silicone gasket, 20,5×26,5 mm
Produktinformation
- Katalog #TilgængelighedPrice
- Tightening tool