Sprøjte filterholdere
13 mm
611-0688
Filterholdere lavet af PC til filtrering af vandige opløsninger, ideelle til brug med peristaltiske pumper eller sprøjter.
Maks. tryk 7 bar
* filter/forfilter
- Til Ø:13 mm
- Seq:01
- Cat. No.:611-0688
- Miljøcertificering:Renewable Energy Certificate
- Environmentally Preferable:Lav fremstillingspåvirkning