Orders LinkContactUsLinkComponent
Tørrerør med standardslib, vinklede
Tørrerør med standardslib, vinklede
14/23 NS
Katalog # 201-5311
Leverandør:   Lenz Laborglas
Tørrerør med standardslib, vinklede
Katalog # 201-5311
Leverandør:  Lenz Laborglas
Tørrerør med standardslib, vinklede
Tørrerør med standardslib, vinklede
14/23 NS
Price
178,00 kr
Log ind for tilgængelighed
1 * 1 Items
Product Details & Documents
Clear DURAN® borosilicate 3.3 glass. Angled at 75° with ground joint cone.
  • Excellent chemical resistance
  • High temperature resistance
  • Minimal thermal expansion giving relatively high resistance to temperature changes
Suitable for use with a desiccant such as calcium chloride.
Documents
Specifikationer
  • Konusstr.:
    14/23 NS