Orders LinkContactUsLinkComponent
Adaptere, udløbsrør, bøjet
Adaptere, udløbsrør, bøjet
19/26 NS, 200 mm
Katalog # 201-0366
Leverandør:   Lenz Laborglas
Adaptere, udløbsrør, bøjet
Katalog # 201-0366
Leverandør:  Lenz Laborglas
Adaptere, udløbsrør, bøjet
Adaptere, udløbsrør, bøjet
19/26 NS, 200 mm
Price
186,00 kr
Log ind for tilgængelighed
1 * 1 Items
Product Details & Documents
DURAN®, borosilicate 3.3 glass, clear.
  • Very good chemical resistance
  • High temperature resistance
  • Minimal thermal expansion, giving relatively high resistance to temperature changes
Kappe med standardslib og udløbsrør med en vinkel på 105°. Fås med lange og korte udløbsrør.
Documents
Specifikationer
  • Kappestr.:
    19/26 NS
  • Rørlængde:
    200 mm