Orders LinkContactUsLinkComponent
Kolonner, Vigreux-type
600 mm, 24/29 NS, 24/29 NS
  201-1001
Kolonner, Vigreux-type
  201-1001
Kolonner, Vigreux-type
Kolonner, Vigreux-type
600 mm, 24/29 NS, 24/29 NS
1.210,00 kr
1 * 1 Items
DURAN®, borosilicate glass 3.3, clear.
  • God kemisk resistens
  • Høj temperaturresistens
  • Minimal termisk ekspansion giver relativt høj modstand mod temperaturændringer
Ingen glaskappe. Kappe og konus med standardslib. Skiftevis vandrette og hældende indhak.
  • Konusstr.:
    24/29 NS
  • Kappestr.:
    24/29 NS
  • Brugbar længde:
    600 mm
  • Seq:
    05