Kolonner, Vigreux-type
300 mm, 29/32 NS, 29/32 NS
Catalog # 201-3215
Supplier: Lenz Laborglas
Jump to:
Product Details & Documents
DURAN®, borosilicate glass 3.3, clear.
- God kemisk resistens
- Høj temperaturresistens
- Minimal termisk ekspansion giver relativt høj modstand mod temperaturændringer
Ingen glaskappe. Kappe og konus med standardslib. Skiftevis vandrette og hældende indhak.
Documents
BSE TSE Glass Columns
BSE/TSE Certificates
Specifications
- Konusstr.:29/32 NS
- Kappestr.:29/32 NS
- Brugbar længde:300 mm
- Seq:04