Orders LinkContactUsLinkComponent
Kolonner, Vigreux-type
Kolonner, Vigreux-type
300 mm, 29/32 NS, 29/32 NS
Catalog # 201-3215
Supplier:   Lenz Laborglas
Kolonner, Vigreux-type
Catalog # 201-3215
Supplier:  Lenz Laborglas
Kolonner, Vigreux-type
Kolonner, Vigreux-type
300 mm, 29/32 NS, 29/32 NS
Price
721,00 kr
Log in for availability
1 * 1 Items
Product Details & Documents
DURAN®, borosilicate glass 3.3, clear.
  • God kemisk resistens
  • Høj temperaturresistens
  • Minimal termisk ekspansion giver relativt høj modstand mod temperaturændringer
Ingen glaskappe. Kappe og konus med standardslib. Skiftevis vandrette og hældende indhak.
Documents
Specifications
  • Konusstr.:
    29/32 NS
  • Kappestr.:
    29/32 NS
  • Brugbar længde:
    300 mm
  • Seq:
    04