Kolonner, Vigreux-type
300 mm, 24/29 NS, 24/29 NS
Katalog # 201-0351
Leverandør: Lenz Laborglas
Gå til:
Product Details & Documents
DURAN®, borosilicate glass 3.3, clear.
- God kemisk resistens
- Høj temperaturresistens
- Minimal termisk ekspansion giver relativt høj modstand mod temperaturændringer
Ingen glaskappe. Kappe og konus med standardslib. Skiftevis vandrette og hældende indhak.
Documents
BSE TSE Glass Columns
BSE/TSE-certifikater
Specifikationer
- Konusstr.:24/29 NS
- Kappestr.:24/29 NS
- Brugbar længde:300 mm
- Seq:03