Orders LinkContactUsLinkComponent
Kolonner, Vigreux-type
Kolonner, Vigreux-type
300 mm, 24/29 NS, 24/29 NS
Katalog # 201-0351
Leverandør:   Lenz Laborglas
Kolonner, Vigreux-type
Katalog # 201-0351
Leverandør:  Lenz Laborglas
Kolonner, Vigreux-type
Kolonner, Vigreux-type
300 mm, 24/29 NS, 24/29 NS
Price
731,00 kr
Log ind for tilgængelighed
1 * 1 Items
Product Details & Documents
DURAN®, borosilicate glass 3.3, clear.
  • God kemisk resistens
  • Høj temperaturresistens
  • Minimal termisk ekspansion giver relativt høj modstand mod temperaturændringer
Ingen glaskappe. Kappe og konus med standardslib. Skiftevis vandrette og hældende indhak.
Documents
Specifikationer
  • Konusstr.:
    24/29 NS
  • Kappestr.:
    24/29 NS
  • Brugbar længde:
    300 mm
  • Seq:
    03