Kolonner, Vigreux-type
200 mm, 14/23 NS, 14/23 NS
Catalog # 201-3216
Supplier: Lenz Laborglas
Jump to:
Product Details & Documents
DURAN®, borosilicate glass 3.3, clear.
- God kemisk resistens
- Høj temperaturresistens
- Minimal termisk ekspansion giver relativt høj modstand mod temperaturændringer
Ingen glaskappe. Kappe og konus med standardslib. Skiftevis vandrette og hældende indhak.
Documents
BSE TSE Glass Columns
BSE/TSE Certificates
Specifications
- Konusstr.:14/23 NS
- Kappestr.:14/23 NS
- Brugbar længde:200 mm
- Seq:01