Distilling bridges
350 mm, 29/32 NS
Katalog # 271-3101
Leverandør: Lenz Laborglas
Gå til:
Product Details & Documents
DURAN®, borosilikatglas, klar.
- Meget god kemisk resistens
- Høj temperaturresistens
- Minimal varmeudvidelse giver relativt høj resistens overfortemperaturændringer
Destillationshoveder uden kondenser, med to vertikale kolber.
Specifikationer
- Konusstr.:29/32 NS
- Kondenserlængde:350 mm