Orders LinkContactUsLinkComponent
Distilling bridges
350 mm, 29/32 NS
Katalog # 271-3101
Leverandør:   Lenz Laborglas
Distilling bridges
Katalog # 271-3101
Leverandør:  Lenz Laborglas
Distilling bridges
Distilling bridges
350 mm, 29/32 NS
Price
623,00 kr
Log ind for tilgængelighed
1 * 1 Items
Product Details & Documents
DURAN®, borosilikatglas, klar.
  • Meget god kemisk resistens
  • Høj temperaturresistens
  • Minimal varmeudvidelse giver relativt høj resistens overfortemperaturændringer
Destillationshoveder uden kondenser, med to vertikale kolber.
Specifikationer
  • Konusstr.:
    29/32 NS
  • Kondenserlængde:
    350 mm