Orders LinkContactUsLinkComponent
Distilling bridges
300 mm, 24/29 NS
  201-0347
Distilling bridges
  201-0347
Distilling bridges
Distilling bridges
300 mm, 24/29 NS
543,00 kr
1 * 1 Items
DURAN®, borosilikatglas, klar.
  • Meget god kemisk resistens
  • Høj temperaturresistens
  • Minimal varmeudvidelse giver relativt høj resistens overfortemperaturændringer
Destillationshoveder uden kondenser, med to vertikale kolber.
  • Konusstr.:
    24/29 NS
  • Kondenserlængde:
    300 mm