Orders LinkContactUsLinkComponent
Distilling bridges
200 mm, 19/26 NS
Katalog # 201-0346
Leverandør:   Lenz Laborglas
Distilling bridges
Katalog # 201-0346
Leverandør:  Lenz Laborglas
Distilling bridges
Distilling bridges
200 mm, 19/26 NS
Price
424,00 kr
Log ind for tilgængelighed
1 * 1 Items
Product Details & Documents
DURAN®, borosilikatglas, klar.
  • Meget god kemisk resistens
  • Høj temperaturresistens
  • Minimal varmeudvidelse giver relativt høj resistens overfortemperaturændringer
Destillationshoveder uden kondenser, med to vertikale kolber.
Specifikationer
  • Konusstr.:
    19/26 NS
  • Kondenserlængde:
    200 mm