Orders LinkContactUsLinkComponent
Dråbefangere, Stutzer, lige
Dråbefangere, Stutzer, lige
19/26 NS, 24/29 NS
Katalog # 201-0342
Leverandør:   Lenz Laborglas
Dråbefangere, Stutzer, lige
Katalog # 201-0342
Leverandør:  Lenz Laborglas
Dråbefangere, Stutzer, lige
Dråbefangere, Stutzer, lige
19/26 NS, 24/29 NS
Price
760,00 kr
Log ind for tilgængelighed
1 * 1 Items
Product Details & Documents
DURAN®, borosilicate 3.3 glass, clear.
  • Excellent chemical resistance
  • High temperature resistance
  • Minimal thermal expansion, giving relatively high resistance to temperature changes
Anbringes direkte på destillationskolben for at fange dråber, med to standardslib.
Documents
Specifikationer
  • Konusstr.:
    24/29 NS
  • Kappestr.:
    19/26 NS
  • Seq:
    03