Orders LinkContactUsLinkComponent
Adaptere, destillationsopsats
14/23 NS, 19/26 - 19/26 NS
  201-0339
Adaptere, destillationsopsats<br />
  201-0339
Adaptere, destillationsopsats<br />
Adaptere, destillationsopsats
14/23 NS, 19/26 - 19/26 NS
241,00 kr
1 * 1 Items
DURAN®, borosilicate glass 3.3, clear.
  • Excellent chemical resistance
  • High temperature resistance
  • Minimal thermal expansion, giving relatively high resistance to temperature changes
Inkluderer kappe til et destillationstermometer på en installeret længde på 55 mm og to konus i en vinkel på 75°.
  • Konusstr.:
    19/26 - 19/26 NS
  • Kappestr.:
    14/23 NS