Adaptere, destillationsopsats
14/23 NS, 19/26 - 19/26 NS
201-0339
DURAN®, borosilicate glass 3.3, clear.
- Excellent chemical resistance
- High temperature resistance
- Minimal thermal expansion, giving relatively high resistance to temperature changes
Inkluderer kappe til et destillationstermometer på en installeret længde på 55 mm og to konus i en vinkel på 75°.
- Konusstr.:19/26 - 19/26 NS
- Kappestr.:14/23 NS