Orders LinkContactUsLinkComponent
Multiple adapters
29/32 NS, 29/32 NS
  LENZ05000414
Multiple adapters
  LENZ05000414
Multiple adapters
Multiple adapters
29/32 NS, 29/32 NS
296,00 kr
1 * 1 Items
DURAN®, borosilicate glass 3.3.
  • Meget god kemikalieresistens
  • Høj temperatur modstand
  • Minimal termisk ekspansion giver relativt høj modstand mod temperaturændringer
Med to standard jord 29/32 fatninger og en standard jord 29/32 kegle. Sidehalsen skrå opad i en vinkel på 105°.
  • Konusstr.:
    29/32 NS
  • Kappestr.:
    29/32 NS
  • Seq:
    03