Multiple adapters
19/26 NS, 19/26 NS
LENZ05000222
DURAN®, borosilicate glass 3.3.
- Meget god kemikalieresistens
- Høj temperatur modstand
- Minimal termisk ekspansion giver relativt høj modstand mod temperaturændringer
Med to standard jord 29/32 fatninger og en standard jord 29/32 kegle. Sidehalsen skrå opad i en vinkel på 105°.
- Konusstr.:19/26 NS
- Kappestr.:19/26 NS
- Seq:02