Orders LinkContactUsLinkComponent
Koniske skilletragte
Koniske skilletragte
1000 ml, 29/32 NS, -
Katalog # 527-1140
Leverandør:   Lenz Laborglas
Koniske skilletragte
Katalog # 527-1140
Leverandør:  Lenz Laborglas
Koniske skilletragte
Koniske skilletragte
1000 ml, 29/32 NS, -
Price
1.060,00 kr
Log ind for tilgængelighed
1 * 1 Items
Product Details & Documents
DURAN®, borosilikatglas, med NS-PE prop.
With socket and plain stem. Available with interchangeable solid glass key or alternatively PTFE key for grease-free performance. Both with or without graduations.
Documents
Specifikationer
  • Kappestr.:
    29/32 NS
  • Kapacitet:
    1000 ml
  • Inddeling:
    -
  • Cat. No.:
    527-1140