Opsamlingskolber
500 ml, KS 35/20
Katalog # 531-9144
Leverandør: Lenz Laborglas
Gå til:
Product Details & Documents
DURAN®, borosilikatglas, klar eller plastbelagt.
- Meget god kemisk resistens
- Høj temperaturresistens
- Minimal varmeudvidelse giver relativt høj resistens overfor temperaturændringer
Kugleslib KS 35/20, centreret, egnet til alle rotationsfordampere.
Documents
BSE TSE Glass Columns
BSE/TSE-certifikater
Specifikationer
- Top:KS 35/20
- Kapacitet:500 ml
- Seq:03