Orders LinkContactUsLinkComponent
Fordamperkolber
Fordamperkolber
1000 ml, 29/32 NS
Katalog # 201-0327
Leverandør:   Lenz Laborglas
Fordamperkolber
Katalog # 201-0327
Leverandør:  Lenz Laborglas
Fordamperkolber
Fordamperkolber
1000 ml, 29/32 NS
Price
649,00 kr
Log ind for tilgængelighed
1 * 1 Items
Product Details & Documents
DURAN®, borosilikatglas, klar eller plastbelagt.
  • Meget god kemisk resistens
  • Høj temperaturresistens
  • Minimal varmeudvidelse giver relativt høj resistens overfor temperaturændringer
Med NS 29/32, pæreformet, centreret hals, tykvægget. Egnet til alle standard-rotationsfordampere. Med hvidt skrivefelt.
Documents
Certifikater
Søg efter partinummer
Specifikationer
  • Kappestr.:
    29/32 NS
  • Kapacitet:
    1000 ml
  • Seq:
    09