Orders LinkContactUsLinkComponent
Fordamperkolber
250 ml, 29/32 NS
  201-0325
Fordamperkolber
  201-0325
Fordamperkolber
Fordamperkolber
250 ml, 29/32 NS
391,00 kr
1 * 1 Items
DURAN®, borosilikatglas, klar eller plastbelagt.
  • Meget god kemisk resistens
  • Høj temperaturresistens
  • Minimal varmeudvidelse giver relativt høj resistens overfor temperaturændringer
Med NS 29/32, pæreformet, centreret hals, tykvægget. Egnet til alle standard-rotationsfordampere. Med hvidt skrivefelt.
  • Kappestr.:
    29/32 NS
  • Kapacitet:
    250 ml
  • Seq:
    07