Orders LinkContactUsLinkComponent
Kolber, pæreformede med standardslib
25 ml, 14/23 NS, 90 mm, 40 mm
Katalog # 201-1222
Leverandør:   Lenz Laborglas
Kolber, pæreformede med standardslib
Katalog # 201-1222
Leverandør:  Lenz Laborglas
Kolber, pæreformede med standardslib
Kolber, pæreformede med standardslib
25 ml, 14/23 NS, 90 mm, 40 mm
Price
121,00 kr
Log ind for tilgængelighed
1 * 1 Items
Product Details & Documents
DURAN®, borosilicate glass 3.3, clear.
  • Excellent chemical resistance
  • High temperature resistance
  • Minimal thermal expansion giving relatively high resistance to temperature changes
Hals med standardslib. Hvidt mærkningsfelt.
Specifikationer
  • Udv.Ø:
    40 mm
  • Kappestr.:
    14/23 NS
  • Kapacitet:
    25 ml
  • Højde:
    90 mm
  • Seq:
    03