Orders LinkContactUsLinkComponent
Erlenmeyer-kolber med standardslib
Erlenmeyer-kolber med standardslib
1000 ml, 220 mm, 131 mm, 29/32 NS
Katalog # 201-1118
Leverandør:   Lenz Laborglas
Erlenmeyer-kolber med standardslib
Katalog # 201-1118
Leverandør:  Lenz Laborglas
Erlenmeyer-kolber med standardslib
Erlenmeyer-kolber med standardslib
1000 ml, 220 mm, 131 mm, 29/32 NS
Price
279,00 kr
Log ind for tilgængelighed
1 * 1 Items
Product Details & Documents
DURAN®, borosilicate glass 3.3, clear.
  • Very good chemical resistance
  • High temperature resistance
  • Minimal thermal expansion giving relatively high resistance to temperature changes
Volumeninddeling og skrivefelt.
DIN 12387 (except Cat. No. 201-1114, 201-1122, 201-0318, 201-1116 and 271-1126)
Certifications: DIN 12387 Art.nr. 201-1114, 201-1122, 201-0318, 201-1116 og 271-1126 i henhold til DIN.
Documents
Specifikationer
  • Udv.Ø:
    131 mm
  • Kappestr.:
    29/32 NS
  • Kapacitet:
    1000 ml
  • Højde:
    220 mm
  • Seq:
    27