Orders LinkContactUsLinkComponent
Erlenmeyer-kolber med standardslib
2000 ml, 280 mm, 166 mm, 24/29 NS
  201-0187
Erlenmeyer-kolber med standardslib
  201-0187
Erlenmeyer-kolber med standardslib
Erlenmeyer-kolber med standardslib
2000 ml, 280 mm, 166 mm, 24/29 NS
598,00 kr
1 * 1 Items
DURAN®, borosilicate glass 3.3, clear.
  • Very good chemical resistance
  • High temperature resistance
  • Minimal thermal expansion giving relatively high resistance to temperature changes
Volumeninddeling og skrivefelt.
DIN 12387 (except Cat. No. 201-1114, 201-1122, 201-0318, 201-1116 and 271-1126)
 : DIN 12387 Art.nr. 201-1114, 201-1122, 201-0318, 201-1116 og 271-1126 i henhold til DIN.
  • Udv.Ø:
    166 mm
  • Kappestr.:
    24/29 NS
  • Kapacitet:
    2000 ml
  • Højde:
    280 mm
  • Seq:
    19